Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 1640 PLN
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115961
Numer CAS: 478484-53-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II