Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4933-1G PC4933-500MG PC4933-5G
APOSPC4933-1GEA 2670 PLN
APOSPC4933-1G APOSPC4933-500MG APOSPC4933-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide
Formuła: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Temp. topnienia: 113…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172259
Numer CAS: 303150-26-7