Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 313 PLN
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660249
Numer CAS: 886500-93-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II