Drukuj
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G PC49297-25G PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA 110 PLN
APOSPC49297-1G APOSPC49297-25G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆FNO₄
MW: 199.1400 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10566813
Numer CAS: 946126-94-9