Drukuj
5-Fluoro-o-toluidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 197 PLN
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluoro-o-toluidine 97%
5-Fluoro-o-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007764
Numer CAS: 367-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-689-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III