Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 580 PLN
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660226
Numer CAS: 886499-99-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II