Drukuj
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4927-1G PC4927-500MG PC4927-5G
APOSPC4927-1GEA 1380 PLN
APOSPC4927-1G APOSPC4927-500MG APOSPC4927-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formuła: C₁₆H₁₂ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172216
Numer CAS: 338407-18-4