Drukuj
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 110 PLN
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09030643
Numer CAS: 112279-72-8