Drukuj
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-fluoroanisole
PC49237-1G PC49237-25G PC49237-5G
APOSPC49237-1GEA 110 PLN
APOSPC49237-1G APOSPC49237-25G APOSPC49237-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.0200 g/mol
Temp. Wrzenia: 81…82 °C/8mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185359
Numer CAS: 1161497-23-9