Drukuj
Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-fluoro-2-methylpropanoate
PC49233-25G PC49233-5G PC49233-1G
APOSPC49233-25GEA 0 PLN
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G APOSPC49233-1G
Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formuła: C₆H₁₁FO₂
Temp. Wrzenia: 122…126 °C
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062432
Numer CAS: 55816-69-8
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III