Drukuj
2-Jodofluoropropan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodoheptafluoropropane
PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 392 PLN
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
2-Jodofluoropropan 98%
2-Jodofluoropropan
Formuła: C₃F₇I
Temp. Wrzenia: 38 °C
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042089
Numer CAS: 677-69-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-643-3