Drukuj
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, 4-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl chloride
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 255 PLN
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₂S
MW: 258.65 g/mol
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631932
Numer CAS: 163295-75-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II