Drukuj
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-2-thiol
PC4917-1G PC4917-500MG
APOSPC4917-1GEA 3330 PLN
APOSPC4917-1G APOSPC4917-500MG
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol
Formuła: C₁₂H₁₂ClF₃N₄OS
Temp. topnienia: 219…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215163
Numer CAS: 338794-80-2