Drukuj
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 110 PLN
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formuła: C3H5BF3K
Temp. topnienia: 274…280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052654
Numer CAS: 395083-14-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II