Drukuj
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Dostawca: Apollo Scientific
PC4916-1G PC4916-500MG
APOSPC4916-1GEA 4890 PLN
APOSPC4916-1G APOSPC4916-500MG
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formuła: C₁₃H₉ClF₃N₅O₂
MW: 359.70 g/mol
Temp. topnienia: 215…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172995
Numer CAS: 338409-11-3