Drukuj
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 9280 PLN
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22199287
Numer CAS: 1374659-38-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III