Drukuj
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 1830 PLN
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₂N
Gęstość: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226632
Numer CAS: 114468-01-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III