Drukuj
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 1330 PLN
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Gęstość: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525493
Numer CAS: 1204295-87-3