Drukuj
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4913-1G PC4913-500MG PC4913-5G
APOSPC4913-1GEA 1380 PLN
APOSPC4913-1G APOSPC4913-500MG APOSPC4913-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172556
Numer CAS: 338770-18-6