Drukuj
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49115-1G PC49115-250MG
APOSPC49115-1GEA 888 PLN
APOSPC49115-1G APOSPC49115-250MG
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄F₆S
Temp. Wrzenia: 153…155 °C/637mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18909664
Numer CAS: 864230-02-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III