Drukuj
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4911-1G PC4911-500MG PC4911-5G
APOSPC4911-1GEA 2670 PLN
APOSPC4911-1G APOSPC4911-500MG APOSPC4911-5G
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Formuła: C₁₆H₉ClF₃N
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00793215
Numer CAS: 339013-58-0