Drukuj
p-Tolylsulphur pentafluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methylphenylsulphur Pentafluoride
PC49104-1G PC49104-5G PC49104-250MG
APOSPC49104-1GEA 1420 PLN
APOSPC49104-1G APOSPC49104-5G APOSPC49104-250MG
p-Tolylsulphur pentafluoride
p-Tolylsulphur pentafluoride
Formuła: C₇H₇F₅S
Temp. Wrzenia: 80…81 °C/54mmHg
Gęstość: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16817600
Numer CAS: 203126-21-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III