Drukuj
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 522 PLN
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formuła: C₇H₈FNO
Temp. topnienia: 45…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077536
Numer CAS: 450-91-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III