Drukuj
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49074-1G PC49074-5G
APOSPC49074-1GEA 122 PLN
APOSPC49074-1G APOSPC49074-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formuła: C₇H₅F₃O₂S
Gęstość: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159083
Numer CAS: 426-58-4