Drukuj
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4907-1G PC4907-500MG PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA 2670 PLN
APOSPC4907-1G APOSPC4907-500MG APOSPC4907-5G
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665285
Numer CAS: 159885-61-7