Drukuj
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 2060 PLN
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115964
Numer CAS: 886500-08-9