Drukuj
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC49064-5G PC49064-10G PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA 450 PLN
APOSPC49064-5G APOSPC49064-10G APOSPC49064-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.5700 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08282771
Numer CAS: 445-14-7