Drukuj
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
PC49062-100G PC49062-25G PC49062-5G
APOSPC49062-100GEA 487 PLN
APOSPC49062-100G APOSPC49062-25G APOSPC49062-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formuła: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290.13 g/mol
Temp. topnienia: 260…261 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039975
Numer CAS: 131274-22-1