Drukuj
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dostawca: Apollo Scientific
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 638 PLN
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₁H₇ClF₃N
Temp. Wrzenia: 60 °C/0.2mmHg
Temp. topnienia: 22…24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08448258
Numer CAS: 1701-25-3