Drukuj
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 5490 PLN
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄ClF₂N
Temp. Wrzenia: 156…164 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16140199
Numer CAS: 71701-99-0