Drukuj
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 5270 PLN
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄ClF₂N
Gęstość: 1,388 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16140197
Numer CAS: 865663-96-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III