Drukuj
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 218 PLN
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Formuła: C₉H₅BrFN
Temp. topnienia: 103…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11053791
Numer CAS: 220513-46-2