Drukuj
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4903-1G PC4903-500MG
APOSPC4903-1GEA 4000 PLN
APOSPC4903-1G APOSPC4903-500MG
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate
Formuła: C₁₅H₁₃F₃N₂O₄
MW: 342.28 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664767
Numer CAS: 338761-34-5