α,α,α-Trifluoro-4-jodotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G
PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA
327
PLN
APOSPC4892-100G
APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluoro-4-jodotoluen 98%
α,α,α-Trifluoro-4-jodotoluen
Formuła:
C₇H₄F₃I Temp. Wrzenia: 185…186 °C/745mmHg Gęstość: 1,851 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039398 Numer CAS: 455-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-234-4 |