Drukuj
α,α,α-Trifluoro-3-jodotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4891-100G PC4891-1KG PC4891-500G
APOSPC4891-100GEA 621 PLN
APOSPC4891-100G APOSPC4891-1KG APOSPC4891-500G
α,α,α-Trifluoro-3-jodotoluen 97%
α,α,α-Trifluoro-3-jodotoluen
Formuła: C₇H₄F₃I
MW: 272.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C/25mmHg
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1.887 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001049
Numer CAS: 401-81-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-934-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II