Drukuj
α,α,α-Trifluoro-2-jodotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA 190 PLN
APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluoro-2-jodotoluen 98%
α,α,α-Trifluoro-2-jodotoluen
Formuła: C₇H₄F₃I
MW: 272.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 197…198 °C
Gęstość: 1.936 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001041
Numer CAS: 444-29-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-147-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II