Drukuj
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC4884-1G PC4884-500MG PC4884-5G
APOSPC4884-1GEA 2670 PLN
APOSPC4884-1G APOSPC4884-500MG APOSPC4884-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Formuła: C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₂S
MW: 354.78 g/mol
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664271
Numer CAS: 338422-75-6