Drukuj
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 2670 PLN
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Formuła: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
MW: 351.76 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141695
Numer CAS: 338979-08-1