Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Fluorophenyl)-2-(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethanone
PC48790-1G PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA 1380 PLN
APOSPC48790-1G APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Formuła: C₁₃H₁₁FN₂OS
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18157689
Numer CAS: 217661-99-9