Drukuj
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 110 PLN
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
Temp. Wrzenia: 224…225 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236225
Numer CAS: 97582-88-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III