Drukuj
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48786-1G PC48786-25G PC48786-5G
APOSPC48786-1GEA 400 PLN
APOSPC48786-1G APOSPC48786-25G APOSPC48786-5G
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₇BrF₂
MW: 221.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09996896
Numer CAS: 444581-46-8