Drukuj
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 946 PLN
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formuła: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253.220 g/mol
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00170930
Numer CAS: 57478-19-0