Drukuj
2-Hydroksy-5-trifluorometylopirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 182 PLN
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroksy-5-trifluorometylopirydyna 97%
2-Hydroksy-5-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₄F₃NO
Temp. topnienia: 145…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042315
Numer CAS: 33252-63-0