Drukuj
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 385 PLN
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄F₃NO
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153194
Numer CAS: 22245-83-6