Drukuj
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline, 6-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 145 PLN
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Formuła: C₁₀H₆F₃NO₂
Temp. topnienia: 233…236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219858
Numer CAS: 175203-87-9