Drukuj
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 116 PLN
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formuła: C₁₀H₅F₃O₃
Temp. topnienia: 178…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037578
Numer CAS: 575-03-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III