Drukuj
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4861-1G PC4861-5G PC4861-25G
APOSPC4861-1GEA 110 PLN
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G APOSPC4861-25G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃F₃N₂O₃
Temp. topnienia: 189…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153193
Numer CAS: 33252-64-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III