Drukuj
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 110 PLN
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11
Temp. Wrzenia: 135…138 °C/0.01mmHg
Temp. topnienia: 72…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014714
Numer CAS: 88-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-818-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III