Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 211 PLN
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11
Temp. Wrzenia: 92…94 °C/12mmHg
Gęstość: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009791
Numer CAS: 400-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-927-9