Drukuj
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 146 PLN
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formuła: C₁₁H₈F₃NO
Temp. topnienia: 252…253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153192
Numer CAS: 1701-20-8